Merck
Z283940
Spinwedge® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 1 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
3 EA
44,80 €
44,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
44,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
44,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37123-0002
Longitud
25.4 mm
Diámetro
9.5 mm
tamaño
3/8 in. × 1 in.
Descripción general
  • Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
  • The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
  • The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
  • Autoclavable.
Bars designed to plough up sediment and provide strong mixing action.
Información legal
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)