Merck
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
25,80 €
5 EA
124,00 €
25,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
25,80 €
5 EA
124,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
25,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37172-0000
Longitud
54 mm
barra diám.
8 mm
piezas finales diám.
20 mm
color
white
Descripción general
Circulusagnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
Información legal
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)