Documentos clave
Z265934
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
35,60 €
35,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
35,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
35,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
soda-lime glass
Diámetro
4 mm
Descripción general
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. How many beads are there in one pack? Sorry, I am unable to understand what 1 EA means.
    1 respuesta
    1. These beads have an average diameter of 4 mm. As listed in the DESCRIPTION section, the '1 EA' is a 454 g box that has a volume of approx. 360 mL +/- 10%. A bead count per package is not determined.
      ¿Le ha resultado útil?