Documentos clave
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Sinónimos:
Calcium chloride, Calcium dichloride
Seleccione un Tamaño
1 KG
305,00 €
5 KG
1220,00 €
25 KG
4210,00 €
305,00 €
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
305,00 €
5 KG
1220,00 €
25 KG
4210,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-140-8
NACRES:
NB.21
305,00 €
Fecha estimada de envío02 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubilidad
740 g/L
densidad
2.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable