Documentos clave
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
Seleccione un Tamaño
1 EA
19,40 €
19,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
19,40 €
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
19,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
mp
2040 °C
Descripción general
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)