Documentos clave
Z258997
Flexible stirrer shaft
L 152.4 cm (60 in.) , overall
Seleccione un Tamaño
1 EA
330,40 €
330,40 €
Precio de catálogo355,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
330,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
330,40 €
Precio de catálogo355,00 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8081-32
Longitud
152.4 cm (60 in.) , overall
Descripción general
Used for isolating motor from stirring shaft. Designed with a ball bearing motor coupling at one end for connection to any motor with an 8 mm (5/16 in.) diam. shaft or other power source using an 8 mm diam. round steel adapter (included).
The other end has a detachable handpiece with an 8 mm diam. round steel adapter for connection to a FLEX-GRIP® stirrer chuck (available separately). Handpiece is secured with a lab clamp. Shafts operate to 14,000 rpm in a counter-clockwise direction.
Operating and service instructions for lubrication are supplied.
Complete item includes: A flexible shaft, motor coupling for 8 mm shaft, handpiece with adapter for chuck, and a chuck wrench and chain.
Información legal
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)