Documentos clave
Z136778
Flex-Grip® stirrer chuck
fits shaft o.d., 6 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
56,10 €
56,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
56,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
56,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
fits shaft o.d. 6 mm
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 812407
Descripción general
Nylon chuck for use with stirring shafts. Has flexible insert that allows for misalignment of shaft without danger of breakage. Fits 8mm motor shaft.
Información legal
Flex-Grip is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)