Documentos clave
Z231614
Duran® watch glasses
O.D. 100 mm
Sinónimos:
213214606
Seleccione un Tamaño
1 EA
20,60 €
20,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
20,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
20,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
DURAN®
D.E.
100 mm
Descripción general
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)