Documentos clave
Z509264
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 180 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
183,00 €
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
183,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
183,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
concave
soda-lime glass
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E.
180 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)