Documentos clave
SLW1060/14D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 100 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1060/14D
Seleccione un Tamaño
10 EA
227,00 €
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
227,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 10
fabricante / nombre comercial
1060/04D
SciLabware
diámetro nominal
100 mm
Descripción general
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)