Documentos clave
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
66,20 €
66,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
66,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
66,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.450.2
Longitud
500 mm
Hoja diám.
50 mm
eje diám.
6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)