Documentos
Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiales
PTFE
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cowie 005.455.2
Longitud
550 mm
Hoja diám.
70 mm
eje diám.
9.5 mm