Documentos clave
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,50 €
53,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
53,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Cowie
Longitud
500 mm
Hoja diám.
80 mm
eje diám.
6 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)