Merck
Z189847
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 3/8 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 EA
12,70 €
12,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
12,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
12,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37144-0038
Longitud
9.5 mm
Diámetro
4.7 mm
tamaño
3/8 in. × 3/8 in.
Descripción general
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Información legal
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)