Documentos clave
BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
Sinónimos:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Seleccione un Tamaño
10 EA
77,00 €
77,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
77,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
77,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE-coated
crosshead
fabricante / nombre comercial
BRAND 137634
Al × Diám.
10 mm × 25 mm
Longitud
25 mm
Diámetro
10 mm
Descripción general
Steady spinning position. Excellent stirring action.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)