Documentos clave
Z178098
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 32 x 16-20 mm tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
51,80 €
51,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
51,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
51,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
Holds 32 x 16-20 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18857-0000
L × An × Al
213 mm × 110 mm × 127 mm
Descripción general
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)