Documentos clave
Z676020
Manual pipette racks
Manual pipette racks
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
clear acrylic rack
Sinónimos:
pipette holder, pipette stand, serological pipette rack
Seleccione un Tamaño
1 EA
153,00 €
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
153,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
153,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear acrylic rack
Características
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS20611
An × P × Al
291 mm × 88 mm × 401 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
Crystal-clear, heavy-duty acrylic model allows viewing from any angle.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
1 de 1 reseñadores recibieron un producto de muestra o participaron en una promoción
Filtros activos
  1. San Diego, CA
    • Reseñas 3
    • Voto 1
    5 de 5 estrellas.
    Very durable pipette rack!
    Sturdy acrylic serological pipette rack and angled just right to allow easy access to pipettes and tubes.
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?