Documentos clave
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
19,90 €
19,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
19,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
19,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
tamaño
7/8 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
Características y beneficios
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)