Documentos clave
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
Seleccione un Tamaño
1 OZ
28,36 €
4 OZ
97,40 €
28,36 €
Precio de catálogo30,50 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 OZ
28,36 €
4 OZ
97,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.72
28,36 €
Precio de catálogo30,50 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 811710
Descripción general
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
Información legal
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)