Documentos clave
Z568597
Krytox® XHT-BDZ grease
weight 2 oz (tube)
Seleccione un Tamaño
1 EA
280,00 €
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
280,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
280,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Du Pont
peso
2 oz (tube)
Descripción general
Designed for high temperature applications in the 288°C (550°F) range and higher. Chemically inert, non-flammable. Has low oil evaporation and is thickened with a non-melting thickener to allow use at temperatures above the melting point of common greases. White, creamy consistency. Useful temp range: 23 to 680°F with intermittent spikes greater than or equal to 752°F.
Información legal
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)