Documentos clave
854986
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
17,64 €
17,64 €
Precio de catálogo25,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
17,64 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
17,64 €
Precio de catálogo25,20 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
volumen
4 mL
Adaptador
thread for 13-425
Descripción general
Amber glass vials are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials (volume 4 mL) are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
Idoneidad
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)