Documentos clave
Z115088
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Seleccione un Tamaño
12 EA
215,00 €
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
215,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
215,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 12 ea
tamaño del tapón
15-415
diám. × Al
17 mm × 61 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 15-415
Descripción general
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
Información legal
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)