Merck
W433500
Sigma-Aldrich
Tridecanal
≥95%, stabilized
Sinónimos:
Tridecyl aldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
198.34
Número de FEMA:
4335
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥95%
contiene
0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
waxy; citrus
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
Clave InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tridecanal is volatile flavor aldehyde reported to be present in cucumber[1] and coriander leaf.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Volatile flavour components of coriander leaf.
Macleod AJ & Islam R.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 27(8), 721-725 null
Identification of some volatile compounds from cucumber.
Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 717-718 (1974)
Karolina Wieszczycka et al.
Photochemistry and photobiology, 91(4), 786-796 (2015-03-13)
The goal of the research was to study the reactivity of the hydrophobic 2- and 3-pyridineketoximes under exposure to UV-VIS light. The photodegradation was conducted in both toluene and heptane for 10 h under atmosphere of argon. Ten-hour irradiation experiments demonstrated