Merck
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14S3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.37
Número de FEMA:
3276
Beilstein:
1736293
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.023
NACRES:
NA.21
Para consultas sobre este producto W327613, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
alliaceous; sulfurous
cadena SMILES
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1