Merck
W293318
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzyl alcohol
≥97%, FG
Sinónimos:
Cumic alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número de FEMA:
2933
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.039
NACRES:
NA.21
Para consultas sobre este producto W293318, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
densidad
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
spicy
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clave InChI
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with