W288705
Hydrocinnamaldehyde
≥95%, stabilized, FG, FCC
Sinónimos:
3-Phenylpropanal, 3-Phenylpropionaldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥95%
contiene
α-tocopherol,synthetic as stabilizer
citric acid, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
97-98 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; citrus; floral; peach
cadena SMILES
[H]C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H,4,7H2
Clave InChI
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter