W288608
2-Phenylpropionaldehyde
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde
Seleccione un Tamaño
47,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,40 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; floral
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
Clave InChI
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Cytotoxicity, early safety screening, and antimicrobial potential of minor oxime constituents of essential oils and aromatic extracts.: Explores the safety and effectiveness of 2-Phenylpropionaldehyde among other compounds in essential oils, highlighting its potential antimicrobial properties and implications for food safety and preservation (Strub DJ et al., 2022).
- Spectroscopic Evidence for a Cobalt-Bound Peroxyhemiacetal Intermediate.: This study provides spectroscopic evidence of a cobalt-bound intermediate in reactions involving 2-Phenylpropionaldehyde, advancing our knowledge of chemical reaction mechanisms and catalysis (Cho J et al., 2021).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?