This product is a food grade item that can be used as a raw material.
W263508
Linalool
≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
presión de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥97%
composición
contains EU 1223/2009 restricted linalool
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
linalool
Organoléptico
lemon; orange; floral; sweet
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Clave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Is this a standard? or is raw material?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?