Merck
W262501
Sigma-Aldrich
Lemon oil
rectified, Argentina origin, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2625
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Citrus limon (L.) Burm. F.
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D +75°, neat
origen
Argentina origin
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
densidad
0.850 g/mL at 25 °C
0.852 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
lemon; citrus
Nota de preparación
Extraction method: cold pressed
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)