W252204
Ginger oil
natural, FCC, FG
Seleccione un Tamaño
50,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
50,60 €
Productos recomendados
origen biológico
Zingiber officinale Roscoe
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D −39°, neat
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
ginger; citrus; woody; spicy
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.