Merck
W232300
Sigma-Aldrich
Clove bud oil
natural, FCC, FG
Sinónimos:
Clove oil, Eugenia spp., Oil of cloves
Seleccione un Tamaño
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
124,00 €
47,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W232300-SAMPLE-K
47,70 €
1 KG
124,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2323
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
47,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1257
actividad óptica
[α]20/D −1.50 to 0.0°, neat
origen
Indonesia origin
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
densidad
1.05 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
clove; woody; spicy
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
Taste at 5 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L L Dunn et al.
Journal of food protection, 82(1), 159-163 (2019-02-01)
Alternative postharvest sanitizers to chlorine are of increasing interest for many organic growers and consumers. An emulsion of clove bud oil (CBO; 0.2 and 0.5%) or thyme oil (0.2 and 0.5%) was evaluated as a sanitizer for produce washing against
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)