Merck
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número de FEMA:
2575
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.113
NACRES:
NA.21
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Análisis
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; berry; green; waxy; fruity
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup