Merck
W447704
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-1,3-dioxolane-2-acetate
≥99%
Sinónimos:
Fructone, apple Ketal, 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-acetic acid ethyl ester, Applinal, Ethyl 2-methyldioxolan-2-yl acetate, Jasmaprunat, NSC 6537
Seleccione un Tamaño
W447704-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
79,80 €
5 KG
187,00 €
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W447704-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
79,80 €
5 KG
187,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.19
Número de FEMA:
4477
Beilstein:
130164
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
50,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥99%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; sweet
cadena SMILES
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)