Merck
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
Hexyl 2-methylbutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Número de FEMA:
3499
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
4132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.507
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Análisis
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
densidad
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
cadena SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup