Merck
W245402
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-phenylglycidate
mixture of cis and trans, 92%
Seleccione un Tamaño
W245402-SAMPLE
47,40 €
1 KG
124,00 €
5 KG
474,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W245402-SAMPLE
47,40 €
1 KG
124,00 €
5 KG
474,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Número de FEMA:
2454
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11844
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
16.018
NACRES:
NA.21
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
300
400
grado
Halal
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
92%
índice de refracción
n20/D 1.518 (lit.)
bp
96 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; floral; strawberry; sweet
cadena SMILES
CCOC(=O)C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-13-11(12)10-9(14-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
Clave InChI
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Congfa Li et al.
Biotechnology letters, 25(24), 2113-2116 (2004-02-19)
A Pseudomonas sp. was isolated with enantioselective epoxide hydrolase activity to ethyl 3-phenylglycidate. Cells grown on sucrose and suspended in 10% (v/v) dimethyl formamide as co-solvent produced (2R,3S) ethyl 3-phenylglycidate with 95% ee and 26% yield in 12 h from
C Tilch et al.
Mutation research, 138(1), 1-8 (1984-10-01)
EPG and an in vitro digest of EPG by pepsin and pancreatin simulating mammalian digestion have been examined for genotoxicity in 4 mutagenicity tests employing different genetic endpoints. In the Salmonella reverse mutation assay, EPG showed only slight mutagenic activity