W233100
Cognac oil white
green, natural, FG
Sinónimos:
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Vitis vinifera
grado
FG
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428
densidad
0.870 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; wine-like
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?