Merck
W221201
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
≥98%, FG
Seleccione un Tamaño
W221201-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
124,00 €
4 KG
354,00 €
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W221201-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
124,00 €
4 KG
354,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número de FEMA:
2212
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
406
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.125
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
banana; floral; sweet
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
47,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
banana; floral; sweet
cadena SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 51-51 (1999)