W238902
2,6-Dimethyl-5-heptenal
stabilized, FCC, FG
Sinónimos:
Melonal
Seleccione un Tamaño
47,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
47,40 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
descripción
may contain a suitable antioxidant
Ensayo
85%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
cadena SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Food volatile compounds facilitating HII mesophase formation: solubilization and stability.: This 2011 study explores the role of food volatile compounds, including 2,6-dimethyl-5-heptenal, in facilitating the formation and stability of HII mesophase, a structure relevant in food chemistry and material science (Amar-Zrihen et al., 2011).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?