Merck
W216900
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Crenulata
natural, FG
Sinónimos:
Agathosma crenulata
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2169
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Barosma crenulata
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Formulario
liquid
composición
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
índice de refracción
n20/D 1.476
densidad
0.915 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
Propiedades físicas
black current like odor
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)