Documentos clave
TEM-FF300CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR FILM 300 MESH CU 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FF300CU50 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
300 mesh
Descripción general
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)