Documentos clave
931047
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
TEM grids
Seleccione un Tamaño
1 EA
82,70 €
82,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
82,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
82,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 400 mesh, box of 50
Materiales
copper grid
formvar/carbon film
descripción
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
envase
box of 50
rejilla tamaño
400 mesh
Descripción general
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Hello, I use these grids for TEM, and my samples are dispersed in water. Do I need to do glow discharge before the specimen preparing?
    1 respuesta
    1. No glow discharge is needed. Please drop the water dispersed sample onto the grid and allow it to dry.
      ¿Le ha resultado útil?