Merck
T82201
Sigma-Aldrich
Triphenylborane
powder, <2% H2O
Sinónimos:
Triphenylborine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3B
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Beilstein:
1961313
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto T82201, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
powder
solid
impurezas
<2% H2O
bp
203 °C/15 mmHg (lit.)
mp
145 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clave InChI
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Triphenylborane powder is a boron based precursor that can be used in the chemical vapor deposition for the development of carbon nanomaterials for application in oxygen reduction reaction, hydrogen storage, transparent conducting films, and fluoride shuffle batteries.[1][2][3]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Metal-free doped carbon materials as electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
Daems N, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(12), 4085-4110 (2014)
Triphenylboroxine and triphenylborane as anion acceptors for electrolyte in fluoride shuttle batteries
Konishi H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 47(11), 1346-1349 (2018)
Boron-doped carbon nanotubes as metal-free electrocatalysts for the oxygen reduction reaction
Yang L, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7132-7135 (2011)
Artículos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.