Merck
225177
Sigma-Aldrich
Trimesitylborane
97%
Sinónimos:
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
Seleccione un Tamaño
1 G
268,00 €
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
268,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
Número de CAS:
Peso molecular:
368.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
268,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
193-195 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
Clave InChI
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
  • Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
  • Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
  • Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1