Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Hello, which magnetic stir bars are compatible with this reaction vial? Thank you
1 respuesta
Technical Support
·hace 2 meses
The reaction vial is compatible with a conical stir bar.
¿Le ha resultado útil?
Revisiones
★★★★★ Sin puntuación