SYNV141008
Synthware™ conical bottom reaction vial
8 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware V141008, reaction tube
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware V141008
capacidad
8 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.