Documentos clave
22284
Push Button Valve
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
Seleccione un Tamaño
1 EA
21,63 €
21,63 €
Precio de catálogo30,90 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
21,63 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
21,63 €
Precio de catálogo30,90 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE Mininert valve
envase
pkg of 1 ea
1 ea of
fabricante / nombre comercial
654050
VICI Precision Sampling
compatibilidad
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
Descripción general
Esta práctica válvula Minert proporcina a su jeringa capacidad para almacenar la muestra. Funciona con un botón de mando y tiene cuerpo de Teflón con un vástago de válvula miniatura de acero inoxidable.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)