Documentos clave
SYNM411005
Synthware all-glass vacuum/inert gas manifold with hollow high vacuum stopcocks
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left-right
Sinónimos:
Synthware M411005, vacuum manifold, vacuum unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
918,00 €
918,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
918,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
918,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
number of ports 5
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware M411005
Descripción general
With 4 mm double oblique, high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels. Beams are 22 mm stopcocks is 75 mm center to center.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)