Documentos clave
SYNC504200
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Sinónimos:
Synthware C504200, straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
107,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C504200
funda L
200 mm
Descripción general
Synthware Liebig condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)