Documentos clave
SYNC366040C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Sinónimos:
Synthware C366040C, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
210,00 €
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C366040C
Longitud
457 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)