Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362640C
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description L 457 mm | description L 457 mm | description L 203 mm | description L 305 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 457 mm | L 457 mm | L 203 mm | L 305 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C362640C | manufacturer/tradename Synthware C363240C | manufacturer/tradename Synthware C364620C | manufacturer/tradename Synthware C361730C |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?